Learn More
BTX™ BTXPress™ Electroporation Buffer
BTXPress™ Electroporation Buffer is a single buffer solution developed to quickly and efficiently deliver genes into mammalian cells that were previously considered hard to transfect by chemical and other non-viral methods.
Marke:  BTX™ 450802
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15487340
  • 483.00 CHF / 5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
Die BTXpress™ Elektroporationslösung ist das erste Elektroporationsreagenz, das alle Anforderungen an eine leistungsstarke Transfektion erfüllt, ohne sich negativ auf die Steuerung Ihres Experiments oder Ihr Budget auszuwirken. Im Vergleich zu anderen kommerziellen Alternativen ermöglicht sie eine höhere Anzahl an Transfektionen und somit ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Als universelle Lösung kann die BTXpress™ Elektroporationslösung in anderen Elektroporatoren, einschließlich dem Amaxa™, verwendet werden, um ähnliche Ergebnisse ohne die mit diesem Puffer-Kits in der Regel verbundenen hohen Kosten zu erzielen. Die BTXpress™ Elektroporationslösung ist einzeln oder als Kit mit BTX™ -Küvetten Plus mit Transferpipetten erhältlich.
  • Effiziente Transfektion durch Elektroporation
  • Hocheffiziente Transfektion schwieriger Zelllinien
  • Hohe Zellviabilität
  • Geringe Toxizität führt zu einer verbesserten Zellviabilität
  • Ein Puffer für alle Zelltypen
  • Ein Puffer anstatt standardmäßigen Elektroporationspuffern für alle Säugetierzelltypen
Spezifikation
Spezifikation
Universeller Elektroporationspuffer
Klar
Säugetiere
Zellen
Elektroporation
Transfektion über Elektroporation
Flasche
BTX Electroporation
5 ml
Steril
2 °C bis 8 °C
BTXpress Lösung, 5,0-ml-Flasche für bis zu 50 Reaktionen
Flasche
Keine (ohne Promotor)
BTX™ und alternative Elektroporatoren
Nur 5 ml-Lösung
50
Elektroporationspuffer
Elektroporationspuffer
5 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BTX™ BTXPress™ Electroporation Buffer > BTXpress Lösung, 5 ml-Flasche für bis zu 50 Reaktionen