Learn More
BTX™ BTXPress™ Cytoporation Medium T mit niedriger Leitfähigkeit
Fortschrittlicher Elektroporationspuffer für die Verwendung mit dem BTX™ AgilePulse™ MAX Large Volume Elektroporationssystem für die Ex-vivo- oder In-vitro-Abgabe von DNA, RNA, Oligonukleotiden und siRNA
Marke: BTX™ 470002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steril gefiltert aus hochwertigsten nicht-tierischen Reagenzien in medizinischer Qualität
- Der Puffer kann direkt in das komplette Wachstumsmedium für die Zellkultur nach der Elektroporation verdünnt werden
- Optimiert für eukaryotische Elektrofusionsanwendungen
- Maximale Transfektionseffizienz, hohe Zellviabilität
- Geringe Leitfähigkeit für minimale Erwärmung
- Physiologischer pH-Wert und ausgewogene Osmolarität
- Enthält keine tierischen Produkte
- Zertifiziert RNase- und DNase-frei
Spezifikation
Elektroporation mit großem Volumen | |
BTX AgilePulse MAX Elektroporationssystem für große Volumina | |
Verbrauchsmaterial für die Elektroporation | |
18 Monate ab Herstellungsdatum | |
Steril | |
Kammerkabel |
Ex-vivo - oder in-vitro -Abgabe von DNA, RNA, Oligonukleotiden und siRNA | |
BTX-Elektroporation | |
BTXPress Cytoporation Medium T mit niedriger Leitfähigkeit | |
500 ml | |
2 °C bis 8 °C | |
Rechteckwelle |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BTX™ BTXPress™ Cytoporation Medium T mit niedriger Leitfähigkeit > BTXPress Cytoporation Medium T mit niedriger Leitfähigkeit, 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur