Learn More
BTX™ Two-Needle Array™ Elektroden-Kits
Entwickelt für In-vivo-Arzneimittelverabreichung oder -Gentransfer
600.00 CHF - 656.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | In-vivo Medikamente- oder Genverabreichung, Muskelgentherapie |
---|---|
Material | Edelstahl, Delrin |
Produktlinie | BTX-Elektroporation |
Spannung | 0/500V |
Länge (angloamerikanisch) Elektrode | 0.78 Zoll |
Includes:
- Griff
- Sechs Arrays mit zwei Nadeln
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) Abstand | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) Abstand | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15407290
|
BTX™
450167 |
10 mm |
656.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15417290
|
BTX™
450168 |
5 mm |
600.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Mit wiederverwendbarem Array-Griff und sterilem Einweg-Array mit zwei Nadeln
- Ermöglicht die einfache, kostengünstige und sichere Direktinjektion von Muskelgewebe für die Plasmid-DNA-Abgabe.
- Kompatibel mit ECM™ 830, ECM 2001 und ECM 630
- Lieferung im praktischen Kit mit Delrin-Griff und 20 mm-Nadelarray aus Edelstahl (Packung mit 6 Stück). Separate Bestellung von Komponenten (Griffgröße passend zur Nadelarray-Größe) möglich.
Zwei Größen
- 5mm-Array und Griff für kleine Muskelmassen wie Tibialis der Maus empfohlen
- 10 mm-Größe geeignet für größere Muskelmassen wie der Musculus gastrocnemius der Ratte
Spezifikation
In-vivo Medikamente- oder Genverabreichung, Muskelgentherapie | |
BTX-Elektroporation | |
0.78 Zoll | |
10 μs bis 99 ms in PBS | |
Unsteril | |
Rechteckwelle |
Edelstahl, Delrin | |
0/500V | |
20 mm | |
5°bis 40 °C | |
Bananenkabel |
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen oder klinischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BTX™ Two-Needle Array™ Elektroden-Kits