Learn More
Tocris Bioscience™ BTT 3033
Selective inhibitor of integrin α2β1
358.00 CHF - 1480.00 CHF
Spezifikation
Reinheit >98%
Produkttyp BTT 3033
Molekulargewicht 465.5
Hemmstoffe BTT 3033
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18738599
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
4724/10
10 mg
358.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18733158
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
4724/50
50 mg
1480.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Selective inhibitor of integrin α2β1 (EC50 = 130 nM for α2β1 binding to collagen I). Binds to the α2I domain. Exhibits selectivity for α2β1 over integrins α3β1, α4β1, α5β1 and αv. Inhibits platelet aggregation to collagen I coated capillaries under flow. Also inhibits binding of α2-expressing CHO cells to collagen I under shear stress conditions.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
BTT 3033
465.5
BTT 3033
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ BTT 3033