Learn More
Paragon Scientific™ BS/IP/RF U-Tube Reverse Flow für transparente und undurchsichtige Flüssigkeiten (UKAS ISO17025-zertifiziert)
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten und undurchsichtigen newtonschen Flüssigkeiten gemäß ASTM D445, ISO3104 und IP71, Abschnitt1. Die niedrige Viskosität unterstützt die Abfuhr von Luftblasen, die zu Detektionsproblemen in automatischen Systemen führen können, und optimiert die Stabilität und Gleichförmigkeit des Bades.
255.86 CHF
Spezifikation
Calibrated Yes
ASTM-Nummern D 445, D 446
Zertifizierung/Konformität ASTM D 445, D 446 und ISO 3104, 3105
Enthält UKAS ISO 17025 Kalibrierung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Viskositätsbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Viskositätsbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
16030320
Unterlagen ansehen
Paragon Scientific™
RF01UKC
0.6 to 3 cSt Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16050320
Unterlagen ansehen
Paragon Scientific™
RF02UKC
2 to 10 cSt Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16070320
Unterlagen ansehen
Paragon Scientific™
RF03UKC
6 bis 30 cSt Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16090320
Unterlagen ansehen
Paragon Scientific™
RF04UKC
20 bis 100 cSt Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16010330
Unterlagen ansehen
Paragon Scientific™
RF05UKC
60 to 300 cSt Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16030330
Unterlagen ansehen
Paragon Scientific™
RF06UKC
200 bis 1000 cSt Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16050330
Unterlagen ansehen
Paragon Scientific™
RF07UKC
600 bis 3000 cSt Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16070330
Unterlagen ansehen
Paragon Scientific™
RF08UKC
2000 bis 10.000 cSt Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16090330
Unterlagen ansehen
Paragon Scientific™
RF09UKC
6000 bis 30.000 cSt Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16010340
Unterlagen ansehen
Paragon Scientific™
RF10UKC
20,000 to 100,000 cSt Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16030340
Unterlagen ansehen
Paragon Scientific™
RF11UKC
60,000 to 300,000 cSt Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
  • In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
  • Lieferung mit vollständiger UKAS ISO17025-Kalibrierung
Spezifikation
Spezifikation
Yes
D 445, D 446
ASTM D 445, D 446 und ISO 3104, 3105
UKAS ISO 17025 Kalibrierung
Dokumentation
Product Certifications
Vorlaufzeit 8 Wochen