Learn More
Paragon Scientific™ BS/IP/RF U-Tube Reverse Flow für transparente und undurchsichtige Flüssigkeiten (UKAS ISO17025-zertifiziert)
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten und undurchsichtigen newtonschen Flüssigkeiten gemäß ASTM D445, ISO3104 und IP71, Abschnitt1. Die niedrige Viskosität unterstützt die Abfuhr von Luftblasen, die zu Detektionsproblemen in automatischen Systemen führen können, und optimiert die Stabilität und Gleichförmigkeit des Bades.
Marke:  Paragon Scientific™ RF04UKC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16090320
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
  • In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
  • Lieferung mit vollständiger UKAS ISO17025-Kalibrierung
Spezifikation
Spezifikation
20 bis 100 cSt
0.1
ASTM D 445, D 446 und ISO 3104, 3105
4
Yes
D 445, D 446
UKAS ISO 17025 Kalibrierung
Vorlaufzeit 8 Wochen