Learn More
Brannan™ Dichte-Aräometer Modell BS 718 M50, Sodaglas
Zur Dokumentation der gemessenen Dichte einer Flüssigkeit relativ zu Wasser. Die Brannan™ BS 718 M50 Hydrometer zur Dichtemessung bestehen aus Natronglas, Stahlkiesballast und synthetischem Harzwachs.
21.20 CHF - 28.90 CHF
Spezifikation
Menge | 1/Packung |
---|---|
Typ | M50 Hydrometer zur Dichtemessung |
Genauigkeit | 0.001 g/ml |
Schritten | 0,001 g/mL |
Zertifizierung/Konformität | ISO 387, ISO 649 |
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12859167
|
Brannan™
10/340/0 |
1,10 bis 1,15 g/ml | Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung |
21.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12829167
|
Brannan™
10/337/0 |
0,95 bis 1,00 g/ml | Angepasst für eine niedrige Oberflächenspannung |
21.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12839167
|
Brannan™
10/338/0 |
1,00 bis 1,05 g/ml | Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung |
21.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12869167
|
Brannan™
10/341/0 |
1,15 bis 1,20 g/ml | Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung |
21.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12849167
|
Brannan™
10/339/0 |
1,05 bis 1,10 g/ml | Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung |
21.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12879167
|
Brannan™
10/342/0 |
1,20 bis 1,25 g/ml | Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung |
21.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12889167
|
Brannan™
10/343/0 |
1,25 bis 1,30 g/ml | Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung |
21.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12899167
|
Brannan™
10/344/0 |
1,30 bis 1,35 g/ml | Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung |
21.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12809177
|
Brannan™
10/345/0 |
1,35 bis 1,40 g/ml | Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung |
21.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12819177
|
Brannan™
10/346/0 |
1,40 bis 1,45 g/ml | Angepasst für eine mittlere Oberflächenspannung |
28.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- BS 718: 1991 Entspricht im Wesentlichen ISO 387 und ISO 649
- Kalibriert mit der zulässigen Einheit Gramm pro Milliliter (g/ml)
- Erhältlich für zahlreiche relative Dichtbereiche
- Erhältlich für geringe und mittlere Oberflächenspannung
- Inklusive Kunststoffschutzschlauch
- 270 mm Länge
Spezifikation
1/Packung | |
0.001 g/ml | |
ISO 387, ISO 649 | |
Stahlschrot |
M50 Hydrometer zur Dichtemessung | |
0,001 g/mL | |
270 mm |