Learn More
Brucin Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10782391 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
CAS: 145428-94-0 | C23H27N2O4 | 395.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 145428-94-0
Summenformel C23H27N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 395.48
MDL-Nummer MFCD00005942
InChI-Schlüssel RRKTZKIUPZVBMF-IBTVXLQLSA-O
Synonym brucine dihydrate, 10,11-dimethoxystrychnine, 10,11-dimethoxystrychnine dihydrate
PubChem CID 69897601
IUPAC-Name (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-10,11-Dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-Decahydro-2H-4,6-Methanoindolo[3,2,1-ij]Oxepino[2,3,4-de]Pyrrolo[2,3-h]Chinolin-14-on;DihydratMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES COC1=CC2=C(C=C1OC)[C@@]13CC[NH+]4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brucine dihydrate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 174°C to 179°C
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 6.0% to 9.5% (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 14, 1455
Spezifische Drehung -123
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and benzene,slightly soluble in ether,glycerol and,ethyl acetate
Formelmasse 430.5
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0442725 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number163501000,163500500
ChargennummerA0466261 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog Number163501000,163500500
ChargennummerA0442725 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/06/2022 Catalog Number163501000,163500500
ChargennummerA0412971 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2022 Catalog Number163501000,163500500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brucine dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Brucin Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >