Learn More
Steris™ Browne™ Control™ Autoklavenanzeigenventile
Testen Sie die Wirksamkeit eines Autoklaven mit den Browne™ Control™ Autoklaven-Indikatorventilen. Diese Röhrchen enthalten wärmeempfindliche Farbstoffe, die sich nach ausreichender Zeit bei der gewünschten Temperatur des Autoklaven ändern.
54.30 CHF - 79.40 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Überwachung von Sterilisationsprozessen mit poröser Beladung |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Autoklavieren |
Produkttyp | Browne Kontrollröhrchen |
Menge | 100/Packung |
Sterilisationsindikator | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12715335
|
Steris™
7302AB |
Gelber Punkt |
54.30 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12725335
|
Steris™
7303AB |
Grüner Punkt |
65.25 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12705335
|
Steris™
7301AB |
Schwarzer Punkt |
79.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12745335
|
Steris™
7305AB |
Weißer Punkt |
65.30 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Testen Sie die Wirksamkeit eines Autoklaven mit den Browne™ Control™ Autoklaven-Indikatorventilen.Diese Röhrchen enthalten wärmeempfindliche Farbstoffe, die sich nach ausreichender Zeit bei der gewünschten Temperatur des Autoklaven ändern.
- Die Verwendung von Indikatoren, die TST Control™ emulieren wird für die Überwachung von Dampfsterilisationsverfahren poröser Materialien
- Verschiedene Farben
- Glasröhrchen
Spezifikation
Zur Überwachung von Sterilisationsprozessen mit poröser Beladung | |
Browne Kontrollröhrchen | |
Ja |
Autoklavieren | |
100/Packung | |
Dampf, trockene Hitze |