Learn More
Gilac™ Brosshygien Soft Fibre Pastry Brush
Brosshygien 32 mm Soft Fibre Pastry Brush can be sterilised at up to 140°C, is resistant to the cold up to -80°CC, and resistant to chemical agents.
Marke: Gilac™ G020070
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Brosshygien Range:
- Products can be sterilised at up to 140°C.
- Resistant to the cold up to -80°C.
- Resistant to chemical agents, aggressive detergents and disinfectants.
Spezifikation
Pastry Brush | |
0.9 in. | |
8.1 in. | |
1.3 in. |
Plastic | |
22 mm | |
205 mm | |
32 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Brosshygien Soft Fibre Pastry Brush > Width: 30 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur