Learn More
Bronzepulver, -100 Mesh, 99.0 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 088359.30
46.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11389249
  • 48.60 CHF / 250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Bronze powder suitable for a range of applications including resin-casting, decorative coatings and powder metallurgy. Also used for hydraulic seals, surface engineering, decorative, welding and brazing, diamond tooling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bronze
99% (Metals basis)
250 g
-100 Mesh
Pulver
Bronze colored powder
MFCD00198187
Insoluble in water.
Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW24A039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number088359.30,088359.A1
ChargennummerY09I035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2022 Catalog Number088359.30,088359.A1
ChargennummerW06C010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number088359.30,088359.A1
ChargennummerK05P10 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number088359.30,088359.A1
ChargennummerF26M37 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number088359.30,088359.A1
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bronzepulver, -100 Mesh, 99.0 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals > 250 g