Learn More
α-Bromostyrol, 95 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10507963
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
α-Bromostyrol, 95 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10507963 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10507963
Marke: Thermo Scientific Acros 365800050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 98-81-7 | C8H7Br | 183.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-81-7
Summenformel C8H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 183.05
MDL-Nummer MFCD00012229
InChI-Schlüssel SRXJYTZCORKVNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromovinyl benzene, alpha-bromostyrene, benzene, 1-bromoethenyl, 1-bromostyrene, styrene, alpha-bromo, 1-phenylvinyl bromide, alpha-bromostyrol russian, styrene, .alpha.-bromo, unii-lf0sj1821n, alpha-bromostyrol
PubChem CID 66828
IUPAC-Name 1-Bromethenylbenzol
SMILES BrC(=C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Bromostyrene
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -44°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4100g/mL
Siedepunkt 67°C to 70°C (4.0 mmHg)
Flammpunkt 86°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C(Br)=CH2
Brechungsindex 1.5870 to 1.589
Menge 5 g
Relative Dichte 1.41
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alkanes,methylene chloride,ethanol,,2-propanol,acetone
Stabilisator about 0.05% 3, 5-di-tert-butylcatechol
Formelmasse 183.05
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0458002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Artikelnummer365800250,365800050,365801000
ChargennummerA0458002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2023 Artikelnummer365800250,365800050,365801000
ChargennummerA0430781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer365800250,365800050,365801000
ChargennummerA0405061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2022 Artikelnummer365800250,365800050,365801000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Bromostyrene, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
α-Bromostyrol, 95 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >