Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromphenolblau Natriumsalz Artikelnummer.: 11478716
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Bromphenolblau Natriumsalz
Artikelnummer. 11478716
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11478716
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16899.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 34725-61-6 | C19H9Br4NaO5S | 691.96 g/mol
Bromophenol blue sodium salt is a tracking dye for protein or nucleic acid electrophoresis in polyacrylamide or agarose gels. Keep away from strong oxidizing agents. It is used in analytical chemistry as Ph indicators. It is also used as a tracking dye for alkaline and neutral buffer systems. It is used as an acid-base indicator and a gel electrophoresis color marker.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromophenolblau-Natriumsalz ist ein Farbstoff zur Nachverfolgung der Protein- oder Nukleinsäure-Elektrophorese in Polyacrylamid- oder Agarose-Gelen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Es wird in der analytischen Chemie als pH-Indikator verwendet. Es wird auch als Tracking-Farbstoff für alkalische und neutrale Puffersysteme verwendet. Es wird als Säure-Basen-Indikator und als Farbmarkierung bei der Gelelektrophorese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und schwer löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34725-61-6
Summenformel C19H9Br4NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 691.96
MDL-Nummer MFCD00013793
Synonym Bromphenol Blue, water soluble
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromophenol Blue sodium salt
Schmelzpunkt >300°C
Merck Index 141444
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 691.96
Menge 50 g
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Bromphenolblau Natriumsalz >