Learn More
Bromopentacarbonylrhenium(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromopentacarbonylrhenium(I) |
Schmelzpunkt | ∽90°C (Sublimation) |
CAS | 14220-21-4 |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 1 g |
Summenformel | C5BrO5Re |
Strukturformel | Re(CO)5Br |
MDL-Nummer | MFCD00013295 |
UN-Nummer | UN3466 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bromopentacarbonylrhenium(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur