Learn More
Bromnitromethan, 90 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
29.94 CHF - 158.79 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 563-70-2
Summenformel CH2BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.94
MDL-Nummer MFCD00007401
InChI-Schlüssel DNPRVXJGNANVCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methane, bromonitro, bromo nitro methane, nitrobromomethane, unii-eg63p9eur0, eg63p9eur0, ccris 9456, bromo-nitromethane, 1-bromonitromethane, methane,bromonitro, monobromonitromethane
PubChem CID 68423
IUPAC-Name Brom(nitro)methan
SMILES C([N+](=O)[O-])Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10341094
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
307050010
1 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10165700
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
307050100
10 g Glasflasche
158.79 CHF
10 Gramm
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
May intensify fire; oxidizer.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
In case of major fire and large quantities: Evacuate area.
Fight fire remotely due to the ris
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 209-258-0
missing translation for 'rtecsNumber' : PA5360000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Bromnitromethan, 90 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals