Learn More
Bromoform, 96 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10256110
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bromoform, 96 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10256110 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 mL, Glasflasche, 250 Milliliter
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
5 Liter
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Artikelnummer. 10256110
Marke: Thermo Scientific Acros 158202500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 75-25-2 | CHBr3 | 252.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 75-25-2, 64-17-5
Summenformel CHBr3
Molekulargewicht (g/mol) 252.73
MDL-Nummer MFCD00000128
InChI-Schlüssel DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225
PubChem CID 5558
ChEBI CHEBI:38682
IUPAC-Name Bromoform
SMILES C(Br)(Br)Br
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Bromoform
Schmelzpunkt 8.0°C
Farbe Farblos nach orange-gelb
Dichte 2.6300g/mL
Siedepunkt 150.0°C to 151.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CHBr3
Menge 250 mL
Beilstein 01,68
Fieser 12,74
Merck Index 15,143
Relative Dichte 2.63
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene,chloroform,ether,,petroleum ether,acetone and oils
Stabilisator 3 to 4 wt% ethanol
Formelmasse 252.73
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Consejos de prudencia
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: Bromoform, Ethyl alcohol
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Bromoform, 96 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado