Learn More
Bromodeoxyuridine/BrdU Antibody (BU-1) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals FAB7225X
Codice prodotto. 18532997
  • 732.00 CHF / 0.10 Milliliter
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Bromodeoxyuridine/BrdU Monoclonal antibody specifically detects Bromodeoxyuridine/BrdU in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Bromodeoxyuridine/BrdU
Monoclonal
Alexa Fluor 532
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG2a
Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
BU-1
Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Bromodeoxyuridine, BUdr
5-iodourindine (5-IO) coupled to ovalbumin
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Broad Species Reactivity
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Bromodeoxyuridine/BrdU Antibody (BU-1) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Alexa Fluor 532
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato