Learn More
Bromcyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11414673
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bromcyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414673
2500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11414673
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11593.0E
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bromocyclohexane has been used to study the ionization of equatorial and axial conformational isomers of the chair-bromocyclohexane using vacuum ultraviolet mass-analyzed threshold ionization spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromcyclohexan wird zur Untersuchung der Ionisierung von äquatorialen und axialen konformativen Isomeren des Sessel-Bromcyclohexans mit der massenselektiven Schwellenionisations-/Vakuum-UV-Spektroskopie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-85-0
Summenformel C6H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 163.06
MDL-Nummer MFCD00003819
InChI-Schlüssel AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, bromocyclohexane, ksc178g7n
PubChem CID 7960
IUPAC-Name Bromoyclohexan
SMILES BrC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocyclohexane
Schmelzpunkt -57°C
Dichte 1.335
Siedepunkt 166°C to 167°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Brechungsindex 1.495
Menge 2500 g
Beilstein 1098373
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,2730
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 163.06
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA11593.0E,A11593.36,A11593.22
Chargennummer10236473 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11593.0E,A11593.36,A11593.22
Chargennummer10226830 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11593.0E,A11593.36,A11593.22
ChargennummerT06H062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11593.0E,A11593.36,A11593.22
Chargennummer4091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11593.0E,A11593.36,A11593.22
Name des Produkts
Bromcyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >