Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün, Natriumsalz Artikelnummer.: 11428117
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün, Natriumsalz
Artikelnummer. 11428117
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11428117
Marke: Thermo Scientific Chemicals A17503.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bromkresolgrün-Natriumsalz, C21H13Br4NAO5S, CAS-Nummer-62625-32-5, Bromkresolgrün, wasserlöslich, 100 g, 263-657-4, 720,01, ∼230 °C (Zersetzung), MFCD00148898, Umgebungstemperatur, löslich in Wasser und Ethanol, ja
Bromocresol Green sodium salt is used as a pH indicator. It is a pH sensitive triphenylmethane dye useful in various colorimetric detection studies and as an activity tracking dye for DNA agarose gel electrophoresis. It is also used in TLC (thin-layer chromatography) for visualizing compounds containing functional groups having pKa less than 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromkresolgrün Natriumsalz wird als pH-Indikator verwendet. Es handelt sich um einen pH-empfindlichen Triphenylmethanfarbstoff, der in verschiedenen kolorimetrischen Nachweisstudien und als Aktivitätsverfolgungsfarbstoff in der DNA-Agarose-Gelelektrophorese nützlich ist. Es wird auch in der TLC (Dünnschichtchromatographie) zur Visualisierung von Verbindungen verwendet, die funktionelle Gruppen mit einem pKa weniger als 5 enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Übergangsintervall: pH 3.8 (gelb) bis pH 5.4 (blau). Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62625-32-5
Summenformel C21H13Br4NaO5S
MDL-Nummer MFCD00148898
Synonym Bromocresol Green, water soluble
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromocresol Green sodium salt
Schmelzpunkt ∼230°C (decomposition)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 720.01
Menge 5 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog NumberA17503.22,A17503.14,A17503.06
Chargennummer10248177 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Catalog NumberA17503.22,A17503.14,A17503.06
Chargennummer10245416 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2023 Catalog NumberA17503.22,A17503.14,A17503.06
Chargennummer10240974 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2022 Catalog NumberA17503.22,A17503.14,A17503.06
Chargennummer10240317 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2022 Catalog NumberA17503.22,A17503.14,A17503.06
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Bromkresolgrün, Natriumsalz >