Learn More
Brombenzol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
48.20 CHF - 750.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 108-86-1 |
---|---|
Summenformel | C6H5Br |
Molekulargewicht (g/mol) | 157.01 |
MDL-Nummer | MFCD00000055 |
InChI-Schlüssel | QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | benzene, bromo, monobromobenzene, phenyl bromide, bromo-benzene, 1-bromobenzene, phbr, bromo benzene, 4-bromobenzene, unii-co4d5j547l, hsdb 47 |
PubChem CID | 7961 |
ChEBI | CHEBI:3179 |
IUPAC-Name | brombenzol |
SMILES | BrC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10599810
|
Thermo Scientific Acros
106682500 |
250 mL | Glasflasche |
48.20 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 30-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10589810
|
Thermo Scientific Acros
106680010 |
1 L | Glasflasche |
109.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11350320
|
Thermo Scientific Acros
106680025 |
2.5 L | Glasflasche |
255.00 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
13408308
|
Thermo Scientific Acros
106680100 |
10 L | Kunststoff-Fass |
750.00 CHF
10 Liter |
Verfügbar ab: 30-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
108-86-1 | |
157.01 | |
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N | |
7961 | |
brombenzol |
C6H5Br | |
MFCD00000055 | |
benzene, bromo, monobromobenzene, phenyl bromide, bromo-benzene, 1-bromobenzene, phbr, bromo benzene, 4-bromobenzene, unii-co4d5j547l, hsdb 47 | |
CHEBI:3179 | |
BrC1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
Bromobenzene | |
-31.0°C | |
1.4900g/mL | |
51°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H5Br | |
MFCD00000055 | |
15,1413 | |
benzene, bromo, monobromobenzene, phenyl bromide, bromo-benzene, 1-bromobenzene, phbr, bromo benzene, 4-bromobenzene, unii-co4d5j547l, hsdb 47 | |
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N | |
brombenzol | |
7961 | |
1.124 mPa.s (20°C) | |
99% | |
Flüssigkeit |
108-86-1 | |
Farblos bis hellgelb | |
156.0°C | |
Echt | |
C6H5Br | |
1.5580 to 1.5600 | |
05,206 | |
1.49 | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 10.4g/100g alcohol (25 c),71.3g/100g ether (25 c),miscible with chloroform and benzene | |
BrC1=CC=CC=C1 | |
157.01 | |
CHEBI:3179 | |
157.01 | |
Rein |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Verursacht Hautreizungen.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS-H-Hinweis
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Seife und Wasser waschen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 203-623-8
- Bromobenzene
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
RUO – Research Use Only