Learn More
Brombenzol, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10599810
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-86-1
Summenformel C6H5Br
Molekulargewicht (g/mol) 157.01
MDL-Nummer MFCD00000055
InChI-Schlüssel QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, bromo, monobromobenzene, phenyl bromide, bromo-benzene, 1-bromobenzene, phbr, bromo benzene, 4-bromobenzene, unii-co4d5j547l, hsdb 47
PubChem CID 7961
ChEBI CHEBI:3179
IUPAC-Name brombenzol
SMILES BrC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromobenzene
Schmelzpunkt -31.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4900g/mL
Siedepunkt 156.0°C
Flammpunkt 51°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5Br
Brechungsindex 1.5580 to 1.5600
Menge 250 mL
Beilstein 05,206
Merck Index 15,1413
Relative Dichte 1.49
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 10.4g/100g alcohol (25 c),71.3g/100g ether (25 c),miscible with chloroform and benzene
Viskosität 1.124 mPa.s (20°C)
Formelmasse 157.01
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.