Learn More
Bromessigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11477017
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bromessigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021882
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11477017
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14403.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 79-08-3 | C2H3BrO2 | 138.948 g/mol
Bromoacetic acid is used in organic synthesis and as an alkylating agent. It is also used as a biochemical for proteomics research. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bromessigsäure wird in der organischen Synthese und als Alkylierungsmittel verwendet. Wird auch als biochemische Substanz für die Proteomikforschung verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Farbstoffen und Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Ist hygroskopisch in der Natur und empfindlich gegenüber Licht und Luft. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Chemische Identifikatoren
CAS 79-08-3
Summenformel C2H3BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 138.948
MDL-Nummer MFCD00002678
InChI-Schlüssel KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
PubChem CID 6227
IUPAC-Name 2-Bromessigsäure
SMILES C(C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoacetic acid
Schmelzpunkt 44°C to 49°C
Dichte 1.93
Siedepunkt 207°C to 209°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Strukturformel BrCH2CO2H
Menge 250 g
UN-Nummer UN3425
Beilstein 506167
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,1400
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, alcohol
Formelmasse 138.95
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromoacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Bromoacetic acid
Name des Produkts
Bromessigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >