Learn More
Brom, flüssig, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420977
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
CAS: 7726-95-6 | Br | 79.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7726-95-6
Summenformel Br
Molekulargewicht (g/mol) 79.91
MDL-Nummer MFCD00010896
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromine
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.8%
IUPAC-Name Molekulares Brom
Formelmasse 159.81
Reinheit (%) 99.8%
Dichte 3.1g/cm3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromine liquid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Bromine
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brom, flüssig, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals >