Learn More
Brom, flüssig, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15400977
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Brom, flüssig, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400977
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Artikelnummer. 15400977
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000905.14
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7726-95-6 | Br | 79.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7726-95-6
Summenformel Br
Molekulargewicht (g/mol) 79.91
MDL-Nummer MFCD00010896
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromine
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.8%
IUPAC-Name Bromid
Formelmasse 159.81
Reinheit (%) 99.8%
Dichte 3.1g/cm3
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT02K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog Number000905.30,000905.A1,000905.14,000905.D9
ChargennummerT07J006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog Number000905.30,000905.A1,000905.14,000905.D9,000905
ChargennummerP30I002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number000905.30,000905.A1,000905.14,000905.D9
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brom
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brom, flüssig, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals >