Learn More
Brominkonzentrat, für 1 l Standardlösung, 0,05 M Br2, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15655190
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Brominkonzentrat, für 1 l Standardlösung, 0,05 M Br2, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15655190 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 St.
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Artikelnummer. 15655190
Marke: Honeywell-Fluka 380401EA
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für 1 l Standardlösung, 0.05 M Br2
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7726-95-6
Summenformel Br
Molekulargewicht (g/mol) 79.91
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Brom, Dibromin, Bromlösung, Bromwasser, Bromo Italienisch, Bromo Spanisch, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
IUPAC-Name Molekulares Brom
SMILES [Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromkonzentrat
Menge 1 St.
MDL-Nummer MFCD00010896
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 159.81 mol
Dichte 1.307 g/ml bei 25 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromine concentrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium bromate, Potassium bromide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brominkonzentrat, für 1 l Standardlösung, 0,05 M Br2, Honeywell Fluka™ >