Learn More
Brom, 99.5+ %, zertifiziertes AR für Analysen, flüssig, Fisher Chemical Artikelnummer.: 11463533
Brom, 99.5+ %, zertifiziertes AR für Analysen, flüssig, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7072869 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11463533
Marke: Fisher Chemical B/4050/PB05
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7726-95-6
Summenformel Br
Molekulargewicht (g/mol) 79.91
MDL-Nummer 10896
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Bromid
SMILES [Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 58.7°C
Schmelzpunkt -7.2°C
Farbe Braunrot
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Formelmasse 159.82g/mol
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Dampfdruck 230mbar at 20°C
Dichte Vapor Density: 5.51
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brom, 99.5+ %, zertifiziertes AR für Analysen, flüssig, Fisher Chemical >