Learn More
Brom, 99.5+%, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11974071
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Brom, 99.5+%, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11974071 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11974071
Marke: Thermo Scientific Acros 445871000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 58.7°C
Chemischer Name oder Material Bromine
Schmelzpunkt -7.2°C
Namenshinweis 1M Solution in trimethyl Phosphate
CAS 7726-95-6
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (Iodometry)
Summenformel Br
Strukturformel Br2
Merck Index 15,1401
Synonym bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concd hcl,aq solns of bromides,freely soluble in alcohol,ether,chcl3,ccl4,cs2
InChI-Schlüssel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-]
IUPAC-Name Molekulares Brom
Molekulargewicht (g/mol) 79.91
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
Formelmasse 159.82
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Relative Dichte 3.111
Dichte 3.1110g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brom, 99.5+%, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >