Learn More
Bromin, 1 M Lösung in Essigsäure, Thermo Scientific Chemicals
119.60 CHF - 409.04 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromine
Farbe Rot
Namenshinweis 1M solution in acetic acid
CAS 7726-95-6, 64-19-7
Summenformel Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10530364
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
388401000
100 mL AcroSeal™ Glasflasche
119.60 CHF
100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10445465
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
388408000
800 mL AcroSeal™ Glasflasche
409.04 CHF
800 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Spezifikation
Bromine
1M solution in acetic acid
Br
MFCD00010896
3.111
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Bromid
24408
159.82
Flüssig
Rot
7726-95-6, 64-19-7
Br2
0.90 to 1.10M
15, 1401
Solubility in water: soluble.
[Br-]
79.91
CHEBI:29224
40°C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Bromin, 1 M Lösung in Essigsäure, Thermo Scientific Chemicals