Learn More
Bromid-Standard für die Ionenchromatographie, 1000 μg/ml Br-, SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 15648225
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Bromid-Standard für die Ionenchromatographie, 1000 μg/ml Br-, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15648225 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
125 ml, Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Click to view available options
Menge:
125 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Artikelnummer. 15648225
Marke: SPEX Certiprep ASBR92Y
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Br-1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-15-6, 7732-18-5
Summenformel BrNa
Molekulargewicht (g/mol) 102.89
MDL-Nummer MFCD00003475
InChI-Schlüssel JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumbromid, Bromidsalz aus Natrium, Natriumbromid NaBr, Trinatrium-Tribromid, Bromnatrium deutsch, Caswell Nr. 750A, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
IUPAC-Name Natriumbromid
SMILES [Na+].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromid-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS Min. % 0.1, 99.9
Menge 125 ml
CAS Max. % 0.1, 99.9
Lösungstyp Standard Solution
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Typ Certified Reference Material
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ion Chromatography
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 μg/ml Br−
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bromid-Standard für die Ionenchromatographie, 1000 μg/ml Br-, SPEX CertiPrep™ >