Learn More
BRL 37344, sodium salt, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Potent and selective β3 adrenoceptor agonist (Ki values are 287, 1750 and 1120 nM for β3, β1 and β2 receptors respectively).
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | BRL 37344, sodium salt |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 385.82 |
Reinheit (%) | >98% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRL 37344, sodium salt, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur