Learn More
Brix-Standard, Reagecon™
Stabilisiert, um eine verlängerte Haltbarkeit von 12 Monaten zu gewährleisten. Reagecon™ Brix-Standard ist eine Serie gebrauchsfertiger Brechungsindexstandards für Saccharose in einer praktischen Tropfflasche für die Verwendung mit allen Arten von Refraktometern. Testergebnisse, die ISO 17025-zertifiziert und gemäß ISO-Leitfaden 34 erhalten wurden.
Marke: Reagecon BS60S
Konzentration | 60 % Saccharose |
---|
Beschreibung
Dieses Sortiment an Saccharose-Standardlösungen enthält hochreine Rohzutaten, kann mit jedem beliebigen Refraktometer verwendet werden und ist für eine längere Haltbarkeit stabilisiert, was von ausgezeichnetem Nutzen für Anwender ist, die nicht den ICUMSA-Richtlinien folgen müssen.
- Gravimetrisch nach Gewichtsanteilen zubereitet: Sowohl die gelöste Substanz (Saccharose) als auch das Lösungsmittel (Wasser) werden auf einer Waage gewogen, die mit nachverfolgbaren OIML-Gewichten kalibriert wurde
- Das Waagenkalibrierzertifikat wird nach ISO 17025 zur Kalibrierung von nicht automatischen Waagen ausgestellt (INAB-Ref.: 265C)
- Der Brix-Wert wird mit einem hochleistungsfähigen kalibrierten, temperaturgesteuerten Refraktometer unter Verwendung von hochreinen, ISO-Guide-34-zugelassenen Brix-Standards überprüft.
Chemische Identifikatoren
57-50-1, 7732-18-5 | |
342.30 | |
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N | |
5988 | |
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
C12H22O11 | |
MFCD00006626 | |
Saccharose-Lösung | |
CHEBI:17992 |
Spezifikation
Saccharose | |
Tropfflasche | |
Flüssig | |
60 % Saccharose | |
Refraktometer aller Marken | |
Wasserlöslich | |
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O | |
Wasser | |
5988 | |
CHEBI:17992 |
ISO 17025-zertifiziert, gemäß ISO-Leitfaden 34 | |
57-50-1, 7732-18-5 | |
C12H22O11 | |
MFCD00006626 | |
Saccharose-Lösung | |
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N | |
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol | |
342.30 | |
15 ml | |
342.3 mol |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
RIBS6025D1 | Analysenzertifikat | 18/06/2025 | BS60S |
RIBS6025B1 | Analysenzertifikat | 26/03/2025 | BS60S |
RIBS6025A1 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | BS60S |
RIBS6024J1 | Analysenzertifikat | 14/01/2025 | BS60S |
RIBS6024K1 | Analysenzertifikat | 12/11/2024 | BS60S |