Learn More
Brillant-Crocein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11467596
Zum Warenkorb hinzufügen
Brillant-Crocein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467596
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11467596
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14642.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5413-75-2 | C22H16N4Na2O7S2 | 558.491 g/mol
Brilliant Crocein is used mainly as a wool, silk, leather paper and leather dyeing. Can also be used for plastic, wood, spices, electrical-controlled aluminum, medicine color. Can make the ink, the heavy metal salt can be used as pigment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Brilliantcrocein wird hauptsächlich als Färbemittel für Wolle, Seide, Lederpapier und Leder verwendet. Kann auch zur Färbung von Kunststoff, Holz, Gewürze, elektrisch gesteuerte Aluminiumlegierung und Medizin verwendet werden. Kann die Tinte herstellen, kann das Schwermetallsalz als Pigment verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Chemische Identifikatoren
CAS 5413-75-2
Summenformel C22H16N4Na2O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 558.491
MDL-Nummer MFCD00003907
InChI-Schlüssel BMBHMIGLJQAUTJ-HKWNQDJZSA-N
Synonym C.I. 27290; Crocein Scarlet MOO
PubChem CID 88641610
IUPAC-Name (8Z)-7-oxo-8-[(-Sulfonaphthalin-4-yl)Hydrazinyliden]Naphthalin-1,3-Disulfonsäure;Natrium
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC(=CC(=C43)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brilliant Crocein
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 556.49
Menge 250 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10242226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2022 Catalog NumberA14642.18,A14642.30
Chargennummer10154787 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14642.18,A14642.30
Chargennummer10218513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14642.18,A14642.30
Chargennummer10223230 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14642.18,A14642.30
Chargennummer10181403 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14642.18,A14642.30
Name des Produkts
Brillant-Crocein, Thermo Scientific Chemicals >