Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brillantblau R, rein
CAS: 6104-59-2 | C45H44N3NaO7S2 | 825.97 g/mol
29.04 CHF - 794.96 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 6104-59-2 |
---|---|
Summenformel | C45H44N3NaO7S2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 825.97 |
MDL-Nummer | MFCD00041762 |
InChI-Schlüssel | HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250 |
PubChem CID | 61365 |
IUPAC-Name | Natrium;3-[[4-[[4-(4-Ethoxyanilin)Phenyl]-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]azaniumyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]Mmethyl]-N-Ethylanilin]Methyl]Benzolsulfonat |
SMILES | [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10124260
|
Thermo Scientific Chemicals
191490050 |
5 g | Glasflasche |
29.04 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10184300
|
Thermo Scientific Chemicals
191490250 |
25 g | Glasflasche |
81.30 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10378090
|
Thermo Scientific Chemicals
191491000 |
100 g | Glasflasche |
235.17 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10743524
|
Thermo Scientific Chemicals
191495000 |
500 g | Glasflasche |
794.96 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
6104-59-2 | |
825.97 | |
HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M | |
61365 | |
[Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1 |
C45H44N3NaO7S2 | |
MFCD00041762 | |
Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250 | |
Natrium;3-[[4-[[4-(4-Ethoxyanilin)Phenyl]-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]azaniumyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]Mmethyl]-N-Ethylanilin]Methyl]Benzolsulfonat |
Spezifikation
700 (at lambda min.) | |
174.0°C to 180.0°C | |
6104-59-2 | |
C45H44N3NaO7S2 | |
Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250 | |
HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M | |
[Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1 | |
825.97 | |
588 to 596nm (in 50:50 ethanol:water) | |
Rein | |
Kristallpulver |
Brilliant Blue R | |
Pure | |
1 to 1.2 | |
MFCD00041762 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: practically insoluble in ethanol | |
Echt | |
Natrium;3-[[4-[[4-(4-Ethoxyanilin)Phenyl]-[4-[Ethyl-[(3-Sulfonatophenyl)Methyl]azaniumyliden]Cyclohexa-2,5-dien-1-Yliden]Mmethyl]-N-Ethylanilin]Methyl]Benzolsulfonat | |
61365 | |
825.98 | |
Bordeaux bis braun-violett |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 228-060-5
missing translation for 'tsca' : TSCA