Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ ESBL Agar
Untersuchen Sie klinische Proben auf das Vorhandensein von Extended Spectrum ß-Lactamase bildende (ESBL) Bakterien mit dieser neuen Zusammensetzung, die E. coli mit Farben klar differenziert.
Marke:  Thermo Scientific™ PO5302A
23.76 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11974102
  • 25.70 CHF / 10 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Brilliance™ ESBL Agar Detektieren Sie Extended Spectrum ß-Lactamase bildende Enterobacteriaceae und hemmen gleichzeitig selektiv Organismen mit AmpC vermittelter Resistenz. Verkürzen Sie die Verarbeitungszeit durch die direkte Inokulation des Screening-Abstriches, einer isolierten Kolonie oder flüssigen Suspension.
ESBL-bildende E. coli wachsen als blaue oder rosa Kolonien. ESBL-produzierende Mitglieder der KESC-Gruppe erzeugen grüne Kolonien; Proteus, Morganella und Providencia nutzen kein Chromogen, aber können Tryptophan deaminieren, was zu hellbraunen Kolonien mit braunem Hof führt.
Der Brillance ESBL Agar ist ein selektives Medium für das Screening klinischer Proben auf das Vorhandensein von Extended Spectrum ß-Lactamase bildende (ESBL) Bakterien. Unterscheiden Sie E. coli und die KESC-Gruppe durch verschiedene Farben zur Detektion von ESBL-bildenden Organismen einfach und klar. Die Hemmung der AmpC-Produzenten reduziert falsch positive Ergebnisse und die Notwendigkeit von Bestätigungstests.
Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Gebieten verfügbar. Über die Verfügbarkeit informieren Sie sich bitte bei Ihrem Ansprechpartner.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Perlweiß, opak
Brilliance ESBL Agar
Deutschland
17 g ± 5 %
10/Packung
6°bis 12 °C
90mm-Einzelplatte
Agar
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6283840 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6281096 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6281097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6270891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6268264 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Brilliance™ ESBL Agar >