Learn More
Thermo Scientific™ Brij™-35 Surfact-Amps™ Detergent Solution
Stabilisiertes Brij-35-Detergenz als 10%ige und 30%ige Lösung für die Verwendung in verschiedenen Proteinmethoden, einschließlich Zelllyse und HPLC.
240.00 CHF - 1314.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Brij-35 Surfact-Amps Detergenzlösung |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
Form | Flüssig |
Produktlinie | Brij™, Surfact-Amps™ |
Reagenztyp | Reinigungslösung |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11841455
|
Thermo Scientific™
28316 |
Brij-35 Surfact-Amps Detergenzlösung | 6 x 10 ml |
285.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13424269
|
Thermo Scientific™
85118 |
Brij-35 Surfact-Amps Detergenzlösung | 500 mL |
1314.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13414269
|
Thermo Scientific™
85117 |
Brij-35 Surfact-Amps Detergenzlösung | 50 mL |
240.00 CHF
50 Milliliter |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Brij-35 Detergent Solutions sind stabilisierte 10%ige und 30%ige Lösungen von Brij-35-Detergenz für den Gebrauch in vielfältigen Proteinmethoden.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Brij-35 ist ein nichtionisches grenzflächenaktives Polyoxyethylen-Tensid, das vorwiegend als Bestandteil von Zelllysepuffern oder als Tensid in verschiedenen HPLC-Anwendungen zum Einsatz kommt. Das Detergenz wird in zwei Formen angeboten: als eine Thermo Scientific Surfact-Amps™ Detergent Solution (mit hohem Reinheitsgrad, als 10%ige Lösung) und eine 30%ige Lösung mit Standard-Qualität.
Surfact-Amps Detergent Solutions (10 % w/v) bieten unübertroffene Reinheit, Qualität und Stabilität. Im Gegensatz zu unverdünnten Detergenzien, die extrem viskös sind, können Surfact-Amps 10%ige Lösungen leicht pipettiert und genau dosiert werden. Die Tensid-Lösungen werden sorgfältig hergestellt und unter Stickstoffatmosphäre in Glasampullen verpackt, um die Stabilität zu gewährleisten und die Ansammlung von Peroxiden und Zerfallsprodukten zu vermeiden.
Leistungsmerkmale:
Brij-35 – Ein nichtionisches Detergenz für verschiedene Proteinmethoden
Präzise – 10%ige und 30%ige Detergenzlösungen in Reinstwasser
Anwenderfreundlich – Die Lösungen lassen sich einfach dispensieren und zur Verwendung verdünnen
Reinigungsmitteleigenschaften:
- Molekulargewicht: 1.225 g
- Detergens-Klasse: Nicht-ionisch
- Aggregationszahl: 40
- Mizellenmolekulargewicht: 49.000 g
- Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 0,09 mM (0,011 %, w/v)
- Trübungspunkt: >100 °C
- Dialysierbar: Nein
Surfact-Amps Detergent Solution (Art.-Nr. 28316):
Präzise – 10%ige Detergenzlösung in Reinstwasser
Anwenderfreundlich – Die Lösung ist einfach zu dispensieren und für die Verwendung zu verdünnen
Außerordentlich rein – Weniger als 1,0 μeq/ml Peroxide und Carbonyle
Stabil – In Glasampullen unter inertem Stickstoffgas verpackt
Spezifikation
Brij-35 Surfact-Amps Detergenzlösung | |
Flüssig | |
Reinigungslösung |
Bei Raumtemperatur lagern | |
Brij™, Surfact-Amps™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.