Learn More
Thermo Scientific™ Brij™-35 Surfact-Amps™ Detergent Solution
Stabilisiertes Brij-35-Detergenz als 10%ige und 30%ige Lösung für die Verwendung in verschiedenen Proteinmethoden, einschließlich Zelllyse und HPLC.
Marke: Thermo Scientific™ 85117
170.40 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Brij-35 Detergent Solutions sind stabilisierte 10%ige und 30%ige Lösungen von Brij-35-Detergenz für den Gebrauch in vielfältigen Proteinmethoden.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Brij-35 ist ein nichtionisches grenzflächenaktives Polyoxyethylen-Tensid, das vorwiegend als Bestandteil von Zelllysepuffern oder als Tensid in verschiedenen HPLC-Anwendungen zum Einsatz kommt. Das Detergenz wird in zwei Formen angeboten: eine Thermo Scientific Surfact-Amps™ Detergenzlösung (mit hohem Reinheitsgrad, als 10 % Lösung) und eine 30 % Lösung mit Standard-Qualität.
Surfact-Amps Detergenzlösungen (10 % w/v) bieten unübertroffene Reinheit, Qualität und Stabilität. Im Gegensatz zu Detergenzien, die hochviskos sind, können Surfact-Amps 10 % Lösungen leicht pipettiert und genau dosiert werden. Die Tensid-Lösungen werden sorgfältig hergestellt und unter Stickstoffatmosphäre in Glasampullen verpackt, um die Stabilität zu gewährleisten und die Ansammlung von Peroxiden und Zerfallsprodukten zu vermeiden.
Leistungsmerkmale:
Brij-35 – Ein nichtionisches Detergenz für verschiedene Proteinmethoden
Präzise – 10 % und 30 % Detergenzlösungen in Reinstwasser
Anwenderfreundlich – Lösungen lassen sich einfach dispensieren und zur Verwendung verdünnen
Reinigungsmitteleigenschaften:
- Molekulargewicht: 1225g
- Detergens-Klasse: Nicht-ionisch
- Aggregationszahl: 40
- Molekülmasse der Mizelle: 49.000g
- Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 0,09 mM (0,011 %, w/v)
- Trübungspunkt: > 100 °C
- Dialysierbar: Nein
Surfact-Amps Detergenzlösung (Art.-Nr. 28316):
Präzise – genaue 10 %ige Detergenzlösung in Reinstwasser
Anwenderfreundlich – Lösung ist einfach zu dispensieren und für die Verwendung zu verdünnen
Außerordentlich rein – Weniger als 1,0 μeq/ml Peroxide und Carbonyle
Stabil – In Glasampullen unter inertem Stickstoffgas verpackt
Spezifikation
Brij-35 Surfact-Amps Detergenzlösung | |
Bei Raumtemperatur lagern | |
Brij™, Surfact-Amps™ | |
50 mL |
Reinigungsmittel | |
Flüssig | |
Reinigungslösung |
Sicherheit und Handhabung
- Brij-35 Surfact-Amps Detergent Solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethoxylated lauryl alcohol
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.