Learn More
Hirschmann™ Helle linierte Zählkammern
Einschließlich 2 Hämozytometer-Glasabdeckungen.
Marke: Hirschmann™ 8100210
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Doppelnetzskalierung
- Helle Fütterung
- Mit Chargennummer auf der Verpackung
- Gekennzeichnet mit: verwendbar bis, CE gemäß IVD 98/79 EC
Spezifikation
Zählkammer, Fuchs-Rosenthal | |
0.2 mm | |
CE gemäß IVD 98/79 EG | |
2 Hämozytometer-Glasabdeckungen |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hirschmann™ Helle linierte Zählkammern > Typ: Fuchs-Rosenthal
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction