Learn More
Medline Scientific™ Triton II Trinokulare Compound-Mikroskope
Ein Gerät der Spitzenklasse unter den Verbundmikroskopen im CETI-Bereich, das mit seinem äußeren 100W-Lichtgehäuse ideal für klinische Anwendungen ist.
Marke:  Medline Scientific™ 3100.5050M
Artikelnummer. 11940279
  • 5255.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
  • Optischer Trinokular-Kopf mit 30° Neigung
  • Augenabstand von 48 bis 75 mm einstellbar
  • 10x/22 mm Weitfeldokular
  • Ausschwenkbare Kondensierungslinse, Hellfeld NA 1.25
  • Beleuchtung 50 W Halogen mit integrierter Feldmembran oder 100 W
  • Lieferung mit 1 Ersatzbirne, blauem Filter, 2 Ersatzsicherungen, 10 ml Immersionsöl, Staubabdeckung und Bedienungsanleitung
Spezifikation
Spezifikation
Ausschwenkbare Kondensierungslinse, Hellfeld NA 1.25
Trinokular, 30° geneigt
E-Plan Infinity-korrigiert
Umkehr, Revolver mit Sechsfach-Drehraster
Paarweise WF10X/22 mm
Externes Lichtgehäuse, 100 W
1 Ersatzbirne, blauer Filter, 2 Ersatzsicherungen, 10 ml Immersionsöl, Staubabdeckung und Bedienungsanleitung
220/240 V 50/60 Hz
Dokumentation
Datasheets
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Medline Scientific™ Triton II Trinokulare Compound-Mikroskope > 100W externes Lichtgehäuse