Learn More
MP Biomedicals™ Briggs N Salzmischung
Salzgemisch für die Erforschung tierischer Ernährung.
178.00 CHF - 3170.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11405632
|
MP Biomedicals™
0290283402 |
2 kg |
178.00 CHF
2 Kilogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11415632
|
MP Biomedicals™
0290283410 |
10 kg |
764.00 CHF
10 Kilogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11425632
|
MP Biomedicals™
0290283450 |
50 kg |
3170.00 CHF
50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Salzmischung
- Für die Erforschung tierischer Ernährung
- Pulver
Spezifikation
Tierfutter |