Learn More
Brannan™ Etui für Messingthermometer
Die Brannan™ Messing-Thermometerhülle mit Sichtschlitz vorne schützt Laborthermometer mit einem Standarddurchmesser von 6.5 mm vor Bruch. Der Schlitz vorne ermöglicht das einfache Ablesen von Messwerten. Der Aufhängerring am oberen Ende und die Löcher im unteren verdickten Ende gewährleisten eine schnelle Reaktion auf Temperaturänderungen.
7.45 CHF - 8.90 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13099172
|
Brannan™
47/432/0 |
305 mm |
8.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13089172
|
Brannan™
47/732/0 |
155 mm |
7.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Brannan™ Messing-Thermometerhülle mit Sichtschlitz vorne schützt Laborthermometer mit einem Standarddurchmesser von 6,5 mm vor Bruch. Der Schlitz vorne ermöglicht das einfache Ablesen von Messwerten. Der Aufhängungsring am oberen Ende und die Löcher im unteren verdickten Ende gewährleisten eine schnelle Reaktion auf Temperaturänderungen.
- Massive Messingkonstruktion
- Mit vorderem Schlitz für Temperaturmessung
- Mit Tragering zum Aufhängen
- Verfügt über Löcher am Kolbenende, um ein schnelles Temperaturverhalten zu gewährleisten
Spezifikation
Messing | |
Thermometergehäuse |