Learn More
Brannan™ Etui für Messingthermometer
Die Brannan™ Messing-Thermometerhülle mit Sichtschlitz vorne schützt Laborthermometer mit einem Standarddurchmesser von 6.5 mm vor Bruch. Der Schlitz vorne ermöglicht das einfache Ablesen von Messwerten. Der Aufhängerring am oberen Ende und die Löcher im unteren verdickten Ende gewährleisten eine schnelle Reaktion auf Temperaturänderungen.
Marke: Brannan™ 47/732/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Brannan™ Messing-Thermometerhülle mit Sichtschlitz vorne schützt Laborthermometer mit einem Standarddurchmesser von 6,5 mm vor Bruch. Der Schlitz vorne ermöglicht das einfache Ablesen von Messwerten. Der Aufhängungsring am oberen Ende und die Löcher im unteren verdickten Ende gewährleisten eine schnelle Reaktion auf Temperaturänderungen.
- Massive Messingkonstruktion
- Mit vorderem Schlitz für Temperaturmessung
- Mit Tragering zum Aufhängen
- Verfügt über Löcher am Kolbenende, um ein schnelles Temperaturverhalten zu gewährleisten
Spezifikation
155 mm | |
Messing | |
Thermometergehäuse |