Learn More
Aalborg™ Untergestell aus Messing
Das Durchflussmessgerät des Modells P wurde für niedrige Durchflussraten entwickelt und ist ein Präzisionsgerät, das die Einfachheit des klassischen Messgeräts mit variablem Bereich verkörpert. Das Aalborg™ Brass P-Messgerät mit optischem Sensorröhrchen eignet sich für die Messung von Trägergasen in der Chromatographie.
102.00 CHF - 445.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflussmesser |
---|---|
Typ | Untergestell |
Enthält | Messingstopfen |
Breite (metrisch) | 3,17 mm |
Gewährleistung | 15 Monate |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11842380
|
Aalborg™
P11B2-BA0 |
150 mm |
102.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11822380
|
Aalborg™
P16B2-BA0 |
65 mm |
445.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Stabile genaue Messwerte durch bordgeführte oder profilierte Messröhrchen
- Vergrößerungslinse in der vorderen Abdeckung für eine verbesserte Leseauflösung
- Austauschbarkeit der Durchflussröhrchen und Schwimmer
- Einfache Installation und Austausch der Durchflussröhrchen
- Glasdurchflussröhrchen können sich während der Anzugsphase der Montage nicht drehen
- Chemische Verträglichkeit
- Einfacher Platteneinbau
- Rahmen für P-Messgerät mit Stecker
Spezifikation
Durchflussmesser | |
Messingstopfen | |
15 Monate |
Untergestell | |
3,17 mm |