Learn More
Fisherbrand™ Kalibriergewicht-Set aus Messing (Edelstahl), Klasse M1
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Fisherbrand™ Klasse M1 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Klasse M2-Gewichten.
Marke:  Fisherbrand™ FB67853
Artikelnummer. 15525139
  • 1415.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
  • Gemäß OIML R 111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
M1
Edelstahl
1 g bis 5 kg
1 g bis 5 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kalibriergewicht-Set aus Messing (Edelstahl), Klasse M1 > 1 g bis 5 kg