Learn More
Alpaco™ Schlauchklemmen, Messing
Ermöglichen ein gleichmäßiges Anziehen um den Schlauch herum und gewährleisten so eine wasserdichte Abdichtung. Alpaco™ Messingklemmen mit vertikalen Schrauben sind garantiert wasserdicht und ohne Werkzeug handverriegelbar.
Marke:  Alpaco™ M-NH 17/10-1159
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11904947
  • 29.73 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wiederverwendbar
  • Druckbeständig
  • Keine Schmiermittel für die Montage erforderlich
  • Sanfte Klemmung zur Vermeidung von Schlauchschäden
Spezifikation
Spezifikation
10/Packung
Messing
12 bis 17 mm
Klammer
Schlauch-AD: 12 bis 17 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Alpaco™ Schlauchklemmen, Messing > Passend für Schlauch: 12 bis 17 mm