Learn More
Brady™ Schloss mit Gehäuse aus Messing
Korrosionsbeständig.
Marke: Brady™ 805832
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Enthält ein präzises Stiftzuhaltungssystem
Spezifikation
Messingvorhängeschlösser | |
Stahl | |
6,5 mm | |
66 mm | |
Gehärteter Stahl | |
6/Packung | |
32,5 mm |
Messing | |
Messingvorhängeschlösser | |
39,00 x 66,00 mm | |
23,5 mm | |
5 | |
39 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Schloss mit Gehäuse aus Messing > Schäkelbreite: 32.5 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur