Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Zubehör für Ultraschallreinigungsbad, Lochdeckel zur Becherpositionierung
Zur Verwendung mit Branson Ultraschall-Reinigungsbädern
44.55 CHF - 180.00 CHF
Spezifikation
Typ | Abdeckung für die Positionierung des Bechers |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hilft, die Becher sicher im Bad zu positionieren |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15328634
|
Branson Ultrasonics™
100-032-528 |
Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 3 x 250 ml, passend für Modell 3800 |
66.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15398624
|
Branson Ultrasonics™
100-032-527 |
Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 2 x 250 ml, passend für Modell 2800 |
49.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15338634
|
Branson Ultrasonics™
100-032-520 |
2 x 600 ml-Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad |
53.72 CHF
1 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15308634
|
Branson Ultrasonics™
100-032-518 |
Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 2 x 600 ml, passend für Modell 2800 |
49.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13483639
|
Branson Ultrasonics™
CPN-246-013 |
Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 4 x 600 ml, passend für Modell 5800 | N/A | |||||||
15388634
|
Branson Ultrasonics™
100-032-511 |
Becher im Ultraschall-Tischreinigungsbad, 4 x 600 ml, passend für Modell 5800 |
76.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13413649
|
Branson Ultrasonics™
CPN-246-014 |
Beaker in Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath, 6 x 600 mL, Fits Model 8800 |
180.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15636458
|
Branson Ultrasonics™
100-032-516 |
Beaker in Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath, 1 x 600 mL, Fits Model 1800 |
44.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit Branson Ultraschallreinigungsbädern
- Hilft, die Becher sicher im Bad zu platzieren
Spezifikation
Abdeckung für die Positionierung des Bechers | |
Hilft, die Becher sicher im Bad zu positionieren |