Learn More
Branson Ultrasonics™ Arbeitsbox schalldämmend isoliert
Für den Einsatz mit Sonifier™ Zelldisruptoren
Marke:  Branson Ultrasonics™ 101-063-275
Artikelnummer. 10468481
  • 1410.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Adapter 15-335-300 (nur mit 150 Watt-Sonifier)
Beschreibung
Beschreibung
Für den Einsatz mit Sonifier™ Zelldisruptoren
Verringert mechanische Geräusche, die bei Prozessen mit Ultraschall entstehen.
  • Senkt Geräuschpegel um 20 bis 25 dBA
  • Robustes Gehäuse mit Auskleidung aus einem wasserdichtem, schalldämmendem Material, das unempfindlich gegen die meisten Lösungen und Reagenzien und leicht zu reinigen ist
  • Die durchsichtige Tür ermöglicht die Prozessbeobachtung
  • Oben und unten zu öffnen für den einfachen Zugang mit einem Beschallungsbecher oder mit Standardsonden
Bestellinformation
Innenabmessungen: ( L x B x H) 10.5 x 12.75 x 20.75 Zoll (26.7 x 32.4 x 52.7 cm) Gesamtabmessungen: L 12 x B 14.5 x H 23 in. (30.5 x 36.8 x 58.4 cm). Nettogewicht: 8.8 lb. (19.5 kg)
Spezifikation
Spezifikation
Schalldichtes Gehäuse
28 in.
12,5 in.
18,5 in.
Ideal zur Minimierung des mechanischen Geräuschpegels durch Ultraschall-Verarbeitung um 20 bis 25 dBA
12,5 x 18,5 x 28 in. (31,8 x 47 x 71,1 cm)
71,1 cm
31,8 cm
47 cm
Sonifier™ Zelldesintegrator
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Branson Ultrasonics™ Arbeitsbox schalldämmend isoliert > Schalldichtes Gehäuse