Learn More
Branson Ultrasonics™ Flat tip, used with 1/2' (12 mm) tapped horn for general processing
Tip for 1/2 in. probe.
Marke: Branson Ultrasonics™ 101-148-013
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tip to use as a 1/2 in. probe, without tip probe used to attach tapered microtips.
Spezifikation
Flat Microtip | |
Sonifier™ Zelldesintegrator | |
Flat |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Branson Ultrasonics™ Flat tip, used with 1/2' (12 mm) tapped horn for general processing > 1/4-20 thread; Flat tip
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur