Learn More
Branson Ultrasonics™ Mikrospitzen für 200 und 400 Watt Ultraschallgeräte
Entwickelt für die Verarbeitung von Proben in Gefäßen mit kleinem Durchmesser mit extrem hoher Intensität
415.00 CHF - 703.00 CHF
Spezifikation
Material | Titan |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | 200 und 400 W Sonifier™ Zelldisruptor |
Benachrichtigungen:
Verwenden Sie das Gerät zusammen mit Sonifier-Modellen nicht im Freien oder bei einer höheren Ausgangseinstellung als 7, da die Spitzen leicht zerbrechlich sind.
Produktcode | Marke | Amplitude | Intensität | Spitzenform | Volumenbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Amplitude | Intensität | Spitzenform | Volumenbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10042313
|
Branson Ultrasonics™
101-063-212 |
64 bis 247 μm | Sehr hoch | Doppelt abgesetzt | 0.1 bis 10 ml |
703.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10305073
|
Branson Ultrasonics™
101-148-070 |
59,5 bis 247 μm | Hoch | Spitz zulaufend | 10 bis 50 ml |
459.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10201002
|
Branson Ultrasonics™
101-148-062 |
116 bis 494 μm | Ultrahoch | Spitz zulaufend | 0,25 bis 10 ml |
415.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Entwickelt für die Verarbeitung von Proben in Gefäßen mit kleinem Durchmesser mit extrem hoher Intensität
Auswahl zwischen doppelt abgestuften oder konischen Mikrospitzen
Für Volumen von 50 ml oder weniger
Zweifach abgestufte Mikrospitzen
- Für die Verarbeitung von roten und weißen Blutkörperchen, Gewebekulturzellen, HELA-Zellen und Zellen mit niedriger bis mittelmäßiger Widerstandsfähigkeit gegen Bruch
- Bestehend aus Kupplung und abgestufter Spitze, die direkt in den Konverter eingeschraubt wird
- Haben eine geringere Weite als konische Spitzen, können aber in kleinere Gefäße mit größerer Tiefe gelangen
- Verarbeitung von Lösungen bis zu 0.5 ml
- Für die Verarbeitung von Sporen, Pilzen, Hefe, Muskel- und Bindegewebe
- Einschraubbar in standardmäßige 0.5 in.-Stufenhörner mit Gewindeanschluss
Spezifikation
Titan | |
200 und 400 W Sonifier™ Zelldisruptor |