Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Zubehör für Ultraschallreinigungsbad, Tragegestelle
Zur Verwendung mit Branson Ultraschallbädern
71.25 CHF - 157.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10537644
|
Branson Ultrasonics™
CPN-916-043 |
Ultraschallbad, Modell 8800 | 20 in. | 15 in. |
157.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10755735
|
Branson Ultrasonics™
CPN-916-041 |
Ultraschallbad, Modell 3800 | 12 in. | 8 in. |
94.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10706305
|
Branson Ultrasonics™
CPN-916-039 |
Ultraschallbad, Modell 1800 | 8 in. | 6 in. |
71.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10450904
|
Branson Ultrasonics™
CPN-916-040 |
Ultraschallbad, Modell 2800 | 12 in. | 6 in. |
80.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10204634
|
Branson Ultrasonics™
CPN-916-042 |
Ultraschallbad, Modell 5800 | 15 in. | 15 in. |
104.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Zur Verwendung mit Branson Ultraschallbädern
- Verschiedenste Größen für alle Bäder
Spezifikation
Tragegestell |